Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Oprullet pumpeslange
Artikelnummer. p-8015417
Slangestørrelse:
14
15
16
17
18
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11745248
Brand: Masterflex™ 9568715
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne oprullede slange til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser. Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Spooled Pump Tubing giver kontinuerlige længder af pumpeslanger på praktiske, håndterbare spoler, der er nemme at transportere.
  • Uigennemsigtig beige spolepumpeslange kræver mindre opbevaringsplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler
  • Varmeforseglelig, limbar og formbar
  • Ideel til lysfølsomme prøver
  • Ikke-toksisk, ikke-hæmolytisk, ekstrem lav permeabilitet
  • Modstår syrer, baser, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier
  • Reducer skrot, skær kun så meget som du har brug for
  • Sørg for, at du altid har nok slange ved hånden
Næsten alle Masterflex pumpeslangeformulering kan spoleres. Ring til vores applikationsspecialister for et tilbud eller for at afgive en specialbestilling
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale PharMed BPT
Samlet længde (engelsk) 400 ft.
Samlet længde (metrisk) 12,190 cm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -60 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Slangestørrelse 15
Flowhastighed 1100 ml/min.
Slange Barb 3/16 tommer
Højde (metrisk) 8,8 m Vand
Højde (engelsk) 29 fod. Vand
Farve Uigennemsigtig beige
Maksimalt tryk 40 psi (2,7 bar)
Vakuum niveau 660 mm Hg (26 tommer Hg)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 270 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype Slanger til pumper