Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Oprullet pumpeslange
Slangestørrelse:
14
15
16
17
18
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Uigennemsigtig beige spolepumpeslange kræver mindre opbevaringsplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler
- Varmeforseglelig, limbar og formbar
- Ideel til lysfølsomme prøver
- Ikke-toksisk, ikke-hæmolytisk, ekstrem lav permeabilitet
- Modstår syrer, baser, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier
- Reducer skrot, skær kun så meget som du har brug for
- Sørg for, at du altid har nok slange ved hånden
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.4 mm |
| Materiale | PharMed BPT |
| Samlet længde (engelsk) | 300 ft. |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -60 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Slangestørrelse | 24 |
| Flowhastighed | 1800 ml/min. |
| Slange Barb | 1/4 in. |
| Højde (metrisk) | 8,8 m Vand |
| Show More |