Beskrivelse
- Uigennemsigtig beige spolepumpeslange kræver mindre opbevaringsplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler
- Varmeforseglelig, limbar og formbar
- Ideel til lysfølsomme prøver
- Ikke-toksisk, ikke-hæmolytisk, ekstrem lav permeabilitet
- Modstår syrer, baser, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier
- Reducer skrot, skær kun så meget som du har brug for
- Sørg for, at du altid har nok slange ved hånden
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.1 mm |
| Materiale | PharMed BPT |
| Samlet længde (engelsk) | 500 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15,240 cm |
| Til brug med (applikation) | Til celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser, også god til lysfølsomme prøver |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Emballagemængde | 1 spole |
| Slangestørrelse | 16 |
| Vis mere |