Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Oprullet pumpeslange
Slangestørrelse:
14
15
16
17
18
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Uigennemsigtig beige spolepumpeslange kræver mindre opbevaringsplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler
- Varmeforseglelig, limbar og formbar
- Ideel til lysfølsomme prøver
- Ikke-toksisk, ikke-hæmolytisk, ekstrem lav permeabilitet
- Modstår syrer, baser, oxidationsmidler og animalske og vegetabilske olier
- Reducer skrot, skær kun så meget som du har brug for
- Sørg for, at du altid har nok slange ved hånden
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA godkendt; Prop 65 NA (ingen Prop 65 kemikalier) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.4 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 500 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 152.4 m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Slangestørrelse | 17 |
| Flowhastighed | 1700 ml/min |
| Slange Barb | 1/4 in. |
| Steriliseringsmetode | Autoklav, ethylenoxid, gammabestråling |
| Vis mere |