Få mere at vide
Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ 2-stop pumpeslange
Artikelnummer. 11876743 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
14
16
25
35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
11876743 25 Pakke med 8
11845611 14 Pakke med 8
11855611 16 Pakke med 8
11856683 35 Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11876743 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9611425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00 DKK
    876.31 DKK / Pakke med 8
    Spare 90.69 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Beskyt dine lysfølsomme prøver
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
  • Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
  • Ikke-toksisk, ikke-hæmolytisk, ekstrem lav permeabilitet, modstår syrer, baser og oxidationsmidler; varmeforsegles, limbar, formbar
  • Til brug med Masterflex™ flerkanals pumpehoveder.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale PharMed BPT
Samlet længde (engelsk) 1.25 ft.
Samlet længde (metrisk) 0.38 m
Til brug med (applikation) Celle- og vævskulturarbejde, farmaceutiske, lysfølsomme prøver
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Emballagemængde 8
Slangestørrelse 25
Flowhastighed 1000 ml/min
Slange Barb 3/16 tommer
Farve Beige
Maksimalt tryk 35 psi, 2,4 bar
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttype Stoppet pumpeslange