Få mere at vide
Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ 2-stop pumpeslange
Artikelnummer. 11845611
Slangestørrelse:
14
16
25
35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 8
Artikelnummer. 11845611
Brand: Masterflex™ 9611414
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dine lysfølsomme prøver
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
  • Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
  • Ikke-toksisk, ikke-hæmolytisk, ekstrem lav permeabilitet, modstår syrer, baser og oxidationsmidler; varmeforsegles, limbar, formbar
  • Til brug med Masterflex™ flerkanals pumpehoveder.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale PharMed BPT
Samlet længde (engelsk) 1.25 ft.
Samlet længde (metrisk) 0.38 m
Til brug med (applikation) Celle- og vævskulturarbejde, farmaceutiske, lysfølsomme prøver
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Emballagemængde 8
Slangestørrelse 14
Flowhastighed 130 ml/min
Slange Barb 1/16 tommer.
Farve Beige
Maksimalt tryk 40 psi, 2,7 bar
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttype Stoppet pumpeslange