Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Slange
Artikelnummer. p-8003254
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Artikelnummer. 10184234
Brand: Saint Gobain Life Sciences R650226BPT
PharMed™ BPT Tubing er biokompatibel slange til peristaltiske pumper og følsomme cellekulturer.
  • Holder silikoneslanger i peristaltiske pumper op til 30 gange
  • Lav partikelafskæring
  • Kan autoklaveres gentagne gange
  • Tåler gentagen CIP og SIP rengøring og sterilisering
  • Fuldt testet til ISO 10993 standarder for at lette valideringsprocessen
  • Møder USP Klasse VI, FDA og NSF kriterier
Typiske anvendelser
  • Diagnostisk test produktfremstilling
  • Cellehøst og medieprocessystemer
  • Fremstilling af vaccine
  • Bioreactor proceslinjer
  • Produktionsfiltrering og gæring
  • Sterilt fyld
  • Forskydningsfølsom væskeoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA (21 CFR 177.2600), NSF (Standard 51), USP 23 Klasse VI lavet
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,06 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1,6 mm
Materiale PharMed BPT
Diameter (engelsk) Ydre 0,19 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 4,8 mm
Samlet længde (metrisk) 7.5 m
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske produkter, Bioteknologi, Overførsel af cellekulturer, celler eller lichtempfind unionsmedier
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 stk.
Sterilitet Steril
Farve Uigennemsigtig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger