Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Slange
Artikelnummer. 11975394
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11975394 3,2 mm 6,4 mm 7.5m
10184234 1,6 mm 4,8 mm 7.5m
10613285 6,4 mm 9,6 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11975394 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. R650426BPT
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
PharMed™ BPT Tubing er biokompatibel slange til peristaltiske pumper og følsomme cellekulturer.
  • Holder silikoneslanger i peristaltiske pumper op til 30 gange
  • Lav partikelafskæring
  • Kan autoklaveres gentagne gange
  • Tåler gentagen CIP og SIP rengøring og sterilisering
  • Fuldt testet til ISO 10993 standarder for at lette valideringsprocessen
  • Møder USP Klasse VI, FDA og NSF kriterier
Typiske anvendelser
  • Diagnostisk test produktfremstilling
  • Cellehøst og medieprocessystemer
  • Fremstilling af vaccine
  • Bioreactor proceslinjer
  • Produktionsfiltrering og gæring
  • Sterilt fyld
  • Forskydningsfølsom væskeoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA (21 CFR 177.2600), NSF (Standard 51), USP 23 Klasse VI lavet
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,13 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale PharMed BPT
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6,4 mm
Samlet længde (metrisk) 7.5 m
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske produkter, Bioteknologi, Overførsel af cellekulturer, celler eller lichtempfind unionsmedier
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 stk.
Sterilitet Steril
Farve Uigennemsigtig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger