Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Beskrivelse
- Holder silikoneslanger i peristaltiske pumper op til 30 gange
- Lav partikelafskæring
- Kan autoklaveres gentagne gange
- Tåler gentagen CIP og SIP rengøring og sterilisering
- Fuldt testet til ISO 10993 standarder for at lette valideringsprocessen
- Møder USP Klasse VI, FDA og NSF kriterier
- Diagnostisk test produktfremstilling
- Cellehøst og medieprocessystemer
- Fremstilling af vaccine
- Bioreactor proceslinjer
- Produktionsfiltrering og gæring
- Sterilt fyld
- Forskydningsfølsom væskeoverførsel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA (21 CFR 177.2600), NSF (Standard 51), USP 23 Klasse VI lavet |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,06 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,6 mm |
| Materiale | PharMed BPT |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,19 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4,8 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 7.5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutiske produkter, Bioteknologi, Overførsel af cellekulturer, celler eller lichtempfind unionsmedier |
| Vis mere |