Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Biokompatibel slange
Artikelnummer. 11740459
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
8 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
4,8 mm
11,2 mm
22,4 mm
Tykkelse (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Artikelnummer. 11740459
Brand: Saint Gobain Life Sciences 9688020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til peristaltiske pumper og følsomme cellekulturer. PharMed™ BPT Biokompatible slanger er mindre gennemtrængelige for gasser og dampe end silikoneslanger og er ideelle til fermentering, separation, oprensning og procesovervågning og kontrolsystemer.
  • Holder silikoneslanger i peristaltiske pumper op til 30 gange
  • Lav partikelafskæring
  • Kan autoklaveres gentagne gange
  • Tåler gentagen CIP og SIP rengøring og sterilisering
  • Fuldt testet til ISO 10993 standarder for at lette valideringsprocessen
  • Møder USP Klasse VI, FDA og NSF kriterier
Typiske anvendelser
  • Diagnostisk test produktfremstilling
  • Cellehøst og medieprocessystemer
  • Fremstilling af vaccine
  • Bioreactor proceslinjer
  • Produktionsfiltrering og gæring
  • Sterilt fyld
  • Forskydningsfølsom væskeoverførsel
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI, FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,63 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Materiale PharMed BPT
Diameter (engelsk) Ydre 0,88 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 22,4 mm
Samlet længde (engelsk) 24.6 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.5 m
Tykkelse (metrisk) 3,2 mm
Til brug med (applikation) Cellehøst og medieprocessystemer, Vaccinefremstilling, Bioreactor proceslinjer, Produktionsfiltrering og fermentering, Steril fyldning, Forskydningsfølsom væskeoverførsel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Emballagemængde 1 stk.
Sterilitet Steril
Farve Fløde
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 275 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger