Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Biokompatibel slange
Artikelnummer. 11734778
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
8 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
4,8 mm
11,2 mm
22,4 mm
Tykkelse (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) unitSize
11734778 3,2 mm 4,8 mm 0,8 mm 7.5m
11724778 1,6 mm 3,2 mm 1,6 mm 7.5m
11740459 16 mm 22,4 mm 3,2 mm 7.5m
10373991 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 7.5m
10296234 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 7.5m
10633761 1,6 mm 3,2 mm 0,8 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11734778 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. R650416BPT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til peristaltiske pumper og følsomme cellekulturer. PharMed™ BPT Biokompatible slanger er mindre gennemtrængelige for gasser og dampe end silikoneslanger og er ideelle til fermentering, separation, oprensning og procesovervågning og kontrolsystemer.
  • Holder silikoneslanger i peristaltiske pumper op til 30 gange
  • Lav partikelafskæring
  • Kan autoklaveres gentagne gange
  • Tåler gentagen CIP og SIP rengøring og sterilisering
  • Fuldt testet til ISO 10993 standarder for at lette valideringsprocessen
  • Møder USP Klasse VI, FDA og NSF kriterier
Typiske anvendelser
  • Diagnostisk test produktfremstilling
  • Cellehøst og medieprocessystemer
  • Fremstilling af vaccine
  • Bioreactor proceslinjer
  • Produktionsfiltrering og gæring
  • Sterilt fyld
  • Forskydningsfølsom væskeoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI, FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,13 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale PharMed BPT
Diameter (engelsk) Ydre 0,19 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 4,8 mm
Samlet længde (engelsk) 24.6 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.5 m
Tykkelse (metrisk) 0,8 mm
Til brug med (applikation) Cellehøst og medieprocessystemer, Vaccinefremstilling, Bioreactor proceslinjer, Produktionsfiltrering og fermentering, Steril fyldning, Forskydningsfølsom væskeoverførsel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Emballagemængde 1 stk.
Sterilitet Steril
Farve Fløde
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 275 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger