Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Biokompatibel slange
Beskrivelse
- Holder silikoneslanger i peristaltiske pumper op til 30 gange
- Lav partikelafskæring
- Kan autoklaveres gentagne gange
- Tåler gentagen CIP og SIP rengøring og sterilisering
- Fuldt testet til ISO 10993 standarder for at lette valideringsprocessen
- Møder USP Klasse VI, FDA og NSF kriterier
- Diagnostisk test produktfremstilling
- Cellehøst og medieprocessystemer
- Fremstilling af vaccine
- Bioreactor proceslinjer
- Produktionsfiltrering og gæring
- Sterilt fyld
- Forskydningsfølsom væskeoverførsel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP klasse VI, FDA |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,06 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,6 mm |
| Materiale | PharMed BPT |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,13 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3,2 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 24.6 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |
| Vis mere |