Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Biokompatibel slange
Artikelnummer. 10296234
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
8 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
4,8 mm
11,2 mm
22,4 mm
Tykkelse (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Artikelnummer. 10296234
Brand: Saint Gobain Life Sciences R651026BPT
Brug denne slange til peristaltiske pumper og følsomme cellekulturer. PharMed™ BPT Biokompatible slanger er mindre gennemtrængelige for gasser og dampe end silikoneslanger og er ideelle til fermentering, separation, oprensning og procesovervågning og kontrolsystemer.
  • Holder silikoneslanger i peristaltiske pumper op til 30 gange
  • Lav partikelafskæring
  • Kan autoklaveres gentagne gange
  • Tåler gentagen CIP og SIP rengøring og sterilisering
  • Fuldt testet til ISO 10993 standarder for at lette valideringsprocessen
  • Møder USP Klasse VI, FDA og NSF kriterier
Typiske anvendelser
  • Diagnostisk test produktfremstilling
  • Cellehøst og medieprocessystemer
  • Fremstilling af vaccine
  • Bioreactor proceslinjer
  • Produktionsfiltrering og gæring
  • Sterilt fyld
  • Forskydningsfølsom væskeoverførsel
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP klasse VI, FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale PharMed BPT
Diameter (engelsk) Ydre 0,44 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 11,2 mm
Samlet længde (engelsk) 24.6 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.5 m
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Til brug med (applikation) Cellehøst og medieprocessystemer, Vaccinefremstilling, Bioreactor proceslinjer, Produktionsfiltrering og fermentering, Steril fyldning, Forskydningsfølsom væskeoverførsel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Emballagemængde 1 stk.
Sterilitet Steril
Farve Fløde
Maksimalt tryk 0,5 bar (ved 20 °C)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 275 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger