Få mere at vide
Heidolph™ PharMed™ 2-stop rør
Artikelnummer. p-7114754 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Slangestørrelse:
0,25 mm ID/2,05 mm OD
1,42 mm ID/3,22 mm OD
2,79 mm ID/4,59 mm OD
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10086141
Brand: Heidolph™ 5252001200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel slange til medicinsk, laboratorie- og forskningsbrug. Heidolph™ PharMed™ 2-Stop slangen er holdbar, ikke-giftig og designet til at forhindre glidning, mens pumpen er i drift.
  • Høj udmattelsesstyrke under gentagne omvendte bøjningsspændinger.
  • Ikke-giftig, biokompatibel.
  • Meget lav gaspermeabilitet.
  • Velegnet til syrer og baser.
  • Designet med 2 stop for at forhindre glidning, mens pumpen kører.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA (21 CFR 177.2600), USP Klasse VI, GLP , Pharmacopoea og Europaea
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (metrisk) Udvendig 2.05 mm
Tykkelse (metrisk) 0.9 mm
Til brug med Pumpe
Til brug med (applikation) Høj træthedsstyrke, ikke-giftig, biokompatibel, meget lav gaspermeabilitet, velegnet til syrer og baser.
Min. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Sterilitet Ikke steril
Slangestørrelse 0,25 mm ID/2,05 mm OD
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid, bestråling
Højde (metrisk) 7,0 m Vand
Inkluderer 2 stop
Gaspermeabilitet Meget lav
Begrænsninger Tilsætningsstoffer kan migrere.
Maksimalt tryk Kontinuerlig/kort tid 0,5/1,5 bar
Vakuum niveau Fremragende
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 75 °C
Produkttype 2-stop rør