Få mere at vide
Pharmco 18.93 LT (5 GAL) SDA 30-190-proof Poly-W-Reike-Spout, Pharmco
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Specially Denatured Alcohol (SDA) 30 190 Proof |
| CAS | Ethyl alcohol 64-17-5 84.21 - 90.88 Chemical name CAS number % Methanol 67-56-1 8.89 - 9.12 Water 7732-18-5 0 - 6.90 |
| Mængde | 5 Gallon |
| Emballage | 5 Gallon Poly Pail |
| Kogepunkt | 77.1 - 78.4 |