Få mere at vide
Pharmco 16 LT Butyl-alkohol N-1-Butanol NF-USP-Amber-Glass (4 x 4 LT), Pharmco
Beskrivelse
6 LT Butyl-alkohol N-1-Butanol NF-USP-Amber-Glas (4 x 4 LT)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Butyl Alcohol, USP/NF |
| CAS | 71-36-3 |
| Mængde | 4x1 fluorineret polygallon-kasse |
| Emballage | 4x1 fluorineret polygallon-kasse |
| Kogepunkt | 119 °C |
| Grad | USP |