Få mere at vide
Cytiva Pharmalyte™ Carrier Ampholytes
Shop alle Cytiva produkter
pH-område:
2,5 til 5
3 til 10
4 til 6,5
4,2 til 4,9
5 til 8
6,7 til 7,7
8 til 10,5
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
Beskrivelse
- Copolymerisater af glycin, glycylglycin, aminer og epichlorhydrin
- Danner ekstremt stabile, lineære pH-gradienter under påvirkning af elektriske felter
- Tilgængelig i både smalle og brede pH-områder for at passe til specifik anvendelse
- Brede intervaller kan bruges direkte til agarose, Ultrodex eller polyacrylamidgeler
- Snævre områder giver høj opløsning til dedikerede applikationer med polyacrylamidgeler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs til lysegul |
| Til brug med (udstyr) | PhastSystem Automatiseret elektroforeseenhed |
| pH-område | 5 til 8 |
| Produkttype | Pharmalyte bærer Ampholyte |
| Form | Væske |
| Formulering | Copolymerisation af Glycin, Glycylglycin, Aminer og Epichlorhydrin |
| Til brug med (applikation) | IEF |
| Mængde | 25mL |
| Opbevaringskrav | 2° til 8 °C |