Beskrivelse
- Copolymerisater af glycin, glycylglycin, aminer og epichlorhydrin
- Danner ekstremt stabile, lineære pH-gradienter under påvirkning af elektriske felter
- Tilgængelig i både smalle og brede pH-områder for at passe til specifik anvendelse
- Brede intervaller kan bruges direkte til agarose, Ultrodex eller polyacrylamidgeler
- Snævre områder giver høj opløsning til dedikerede applikationer med polyacrylamidgeler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs til lysegul |
| pH-område | 3 til 10 |
| Form | Væske |
| Formulering | Copolymerisation af Glycin, Glycylglycin, Aminer og Epichlorhydrin |
| Til brug med (applikation) | IEF |
| Mængde | 25mL |
| Opbevaringskrav | 2° til 8 °C |
| Produkttype | Pharmalyte Carrier Ampholyte |
| Til brug med (udstyr) | PhastSystem Automatiseret elektroforeseenhed |