Få mere at vide
Cytiva Pharmalyte™ Carrier Ampholytes
Brug i isoelektrisk fokusering. Cytiva Pharmalyte™ Bæreamfolytter fremstillet ved copolymerisation af glycin, glycylglycin, aminer og epichlorhydrin er tilgængelige i fem bred- og fire snævert pH-intervaller.
Brand:  Cytiva 17-0452-01
5351.94 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10350365
  • 6800.00 DKK / 25ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Copolymerisater af glycin, glycylglycin, aminer og epichlorhydrin
  • Danner ekstremt stabile, lineære pH-gradienter under påvirkning af elektriske felter
  • Tilgængelig i både smalle og brede pH-områder for at passe til specifik anvendelse
  • Brede intervaller kan bruges direkte til agarose, Ultrodex eller polyacrylamidgeler
  • Snævre områder giver høj opløsning til dedikerede applikationer med polyacrylamidgeler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Farveløs til lysegul
4 til 6,5
Væske
IEF
2° til 8 °C
PhastSystem Automatiseret elektroforeseenhed
Pharmalyte bærer Ampholyte
Copolymerisation af Glycin, Glycylglycin, Aminer og Epichlorhydrin
25mL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Pharmalyte™ Carrier Ampholytes > Bredt område: pH 4-6,5