Få mere at vide
Cytiva Pharmalyte™ Carrier Ampholytes
Artikelnummer. 10278574 Shop alle Cytiva produkter
pH-område:
2,5 til 5
3 til 10
4 til 6,5
4,2 til 4,9
5 til 8
6,7 til 7,7
8 til 10,5
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
Artikelnummer. 10278574
Brand: Cytiva 17045501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug i isoelektrisk fokusering. Cytiva Pharmalyte™ Bæreamfolytter fremstillet ved copolymerisation af glycin, glycylglycin, aminer og epichlorhydrin er tilgængelige i fem bred- og fire snævert pH-intervaller.
  • Copolymerisater af glycin, glycylglycin, aminer og epichlorhydrin
  • Danner ekstremt stabile, lineære pH-gradienter under påvirkning af elektriske felter
  • Tilgængelig i både smalle og brede pH-områder for at passe til specifik anvendelse
  • Brede intervaller kan bruges direkte til agarose, Ultrodex eller polyacrylamidgeler
  • Snævre områder giver høj opløsning til dedikerede applikationer med polyacrylamidgeler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs til lysegul
Til brug med (udstyr) PhastSystem Automatiseret elektroforeseenhed
pH-område 8 til 10,5
Produkttype Pharmalyte bærer Ampholyte
Form Væske
Formulering Copolymerisation af Glycin, Glycylglycin, Aminer og Epichlorhydrin
Til brug med (applikation) IEF
Mængde 25mL
Opbevaringskrav 2° til 8 °C