Få mere at vide
Cytiva Pharmalyte™ Carrier Ampholytes
Artikelnummer. 10126554 Shop alle Cytiva produkter
pH-område:
2,5 til 5
3 til 10
4 til 6,5
4,2 til 4,9
5 til 8
6,7 til 7,7
8 til 10,5
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
Artikelnummer. 10126554
Brand: Cytiva 17056601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug i isoelektrisk fokusering. Cytiva Pharmalyte™ Bæreamfolytter fremstillet ved copolymerisation af glycin, glycylglycin, aminer og epichlorhydrin er tilgængelige i fem bred- og fire snævert pH-intervaller.
  • Co-polymerisates of glycine, glycylglycine, amines and epichlorhydrin
  • Form extremely stable, linear pH gradients under the influence of electric fields
  • Available in both narrow and broad pH ranges to suit specific application
  • Broad ranges can be used directly for agarose, Ultrodex or polyacrylamide gels
  • Narrow ranges provide high resolution for dedicated applications using polyacrylamide gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Colorless to Light Yellow
Til brug med (udstyr) PhastSystem Automated Electrophoresis Unit
pH-område 6,7 til 7,7
Produkttype Pharmalyte carrier Ampholyte
Form Liquid
Formulering Co-polymerization of Glycine, Glycylglycine, Amines and Epichlorohydrin
Til brug med (applikation) IEF
Mængde 25mL
Opbevaringskrav 2° to 8°C