Få mere at vide
Cytiva Pharmalyte™ Carrier Ampholytes
Artikelnummer. 10106154 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
pH-område:
2,5 til 5
3 til 10
4 til 6,5
4.2 til 4.9
5 til 8
6,7 til 7,7
8 til 10,5
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område unitSize
10106154 5 til 8 25ml
10350365 4 til 6,5 25ml
10259004 2,5 til 5 25ml
10469724 4.2 til 4.9 Hver
10126554 6,7 til 7,7 Hver
10278574 8 til 10,5 25ml
10575545 3 til 10 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10106154 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17045301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7555.00 DKK
    6836.00 DKK / 25ml
    Spare 719.00 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug i isoelektrisk fokusering. Cytiva Pharmalyte™ Bæreamfolytter fremstillet ved copolymerisation af glycin, glycylglycin, aminer og epichlorhydrin er tilgængelige i fem bred- og fire snævert pH-intervaller.
  • Copolymerisater af glycin, glycylglycin, aminer og epichlorhydrin
  • Danner ekstremt stabile, lineære pH-gradienter under påvirkning af elektriske felter
  • Tilgængelig i både smalle og brede pH-områder for at passe til specifik anvendelse
  • Brede intervaller kan bruges direkte til agarose, Ultrodex eller polyacrylamidgeler
  • Snævre områder giver høj opløsning til dedikerede applikationer med polyacrylamidgeler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs til lysegul
pH-område 5 til 8
Form Væske
Formulering Copolymerisation af Glycin, Glycylglycin, Aminer og Epichlorhydrin
Til brug med (applikation) IEF
Mængde 25mL
Opbevaringskrav 2° til 8 °C
Produkttype Pharmalyte Carrier Ampholyte
Til brug med (udstyr) PhastSystem Automatiseret elektroforeseenhed