Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics PharmaFluor™
Beskrivelse
- PharmaFluor™ er et ekstremt inert fluorpolymerrør designet til at opfylde kravene fra biopharmastiske, farmaceutiske og laboratorieapplikationer.
- Fremragende kemiske og fysiske egenskaber muliggør brug over et bredt temperaturområde fra -100 °F (-73 °C) til 400 °F (203 °C).
- Modstår absorption og adsorption af væsker og minimerer risikoen for væskeforandring i engangs- eller gentagne bioprocesseringsapplikationer.
- Næsten upåvirket af kemiske desinfektionsmidler og rengøringsmidler, hvilket muliggør gentagen rengøring uden at forkorte levetiden.
- Opfylder kravene til USP klasse VI og/eller USP og/eller ISO 10993-5.
- Kemisk inert, hvilket sikrer sikker og pålidelig ydeevne i kritiske applikationer.
- Ultra-ren og ekstremt lav absorptionskarakteristika. Ideelt til at bevare væskeintegriteten.
- Fuldt steriliserbar via autoklave eller gas, hvilket understøtter grundige rengøringsprocesser.
- Giver en fremragende barriere med meget lav permeabilitet, hvilket øger procespålideligheden.
- Perfekt til sterile fyldnings- og doseringssystemer, insulinproduktion, diagnostisk udstyr og generel laboratoriebrug.
- Velegnet til transport af celle- og vævskulturer samt analytisk og procesudstyr inden for bioteknologi, farmaceutiske og miljømæssige områder.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,375 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9,5 mm |
| Materiale | FEP |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,500 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12,7 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Vis mere |