Få mere at vide
Köttermann Apotek Stinkskab uden Medier
Artikelnummer. 17352179
Skift visning
Konfigurationsmuligheder:
Ingen ventilationsblæser
Ventilationsblæser
Stiktype:
GB stik
Schuko stik
Stik type D (gammel britisk stik)
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfigurationsmuligheder Stiktype
17352179 Ingen ventilationsblæser Stik type D (gammel britisk stik)
17392179 Ingen ventilationsblæser Schuko stik
17332189 Ingen ventilationsblæser GB stik
17342179 Ventilationsblæser Stik type D (gammel britisk stik)
17382179 Ventilationsblæser Schuko stik
17322189 Ventilationsblæser GB stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17352179 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 45100015
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne apoteksstinkskab uden medier er designet til håndtering af farlige stoffer på apoteker og er ideel til arbejde med støvede præparater eller flygtige kemikalier.
  • Til sikkert arbejde med støvdannende præparater og flygtige kemikalier
  • Langtidsholdbar stålkonstruktion med polyakrylramme i ét stykke
  • Ergonomiske funktioner til at forbedre arbejdsgangen
  • Lavt, kompakt design til små laboratorier
Tekniske data
Konfigurationsmuligheder Ingen ventilationsblæser
Dimensioner (L x B x H) 640 x 900 x 1350 mm
Stiktype Stik type D (gammel britisk stik)
Spænding 230 V
Vægt (metrisk) 115 kg