Få mere at vide
Köttermann Apotek Stinkskab med Medier
Artikelnummer. 17332179
Skift visning
Konfigurationsmuligheder:
Ingen ventilationsblæser
Ventilationsblæser
Stiktype:
GB stik
Schuko stik
Stik type D (gammel britisk stik)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfigurationsmuligheder Stiktype
17332179 Ingen ventilationsblæser Stik type D (gammel britisk stik)
17372179 Ingen ventilationsblæser Schuko stik
17312189 Ingen ventilationsblæser GB stik
17362179 Ventilationsblæser Schuko stik
17302189 Ventilationsblæser GB stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17332179 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 45100013
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne apoteksstinkskab med medier er designet til håndtering af farlige stoffer på apoteker og er ideel til arbejde med støvede præparater eller flygtige kemikalier.
  • Til sikkert arbejde med støvdannende præparater og flygtige kemikalier
  • Langtidsholdbar stålkonstruktion med polyakrylramme i ét stykke
  • Ergonomiske funktioner til at forbedre arbejdsgangen
  • Lavt, kompakt design til små laboratorier
Tekniske data
Konfigurationsmuligheder Ingen ventilationsblæser
Dimensioner (L x B x H) 640 x 900 x 1350 mm
Inkluderer Medier
Stiktype Stik type D (gammel britisk stik)
Spænding 230 V
Vægt (metrisk) 115 kg