Få mere at vide
Köttermann Apotek Stinkskab med Medier
Denne apoteksstinkskab med medier er designet til håndtering af farlige stoffer på apoteker og er ideel til arbejde med støvede præparater eller flygtige kemikalier.
Brand: Köttermann 451-00025
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Til sikkert arbejde med støvdannende præparater og flygtige kemikalier
- Langtidsholdbar stålkonstruktion med polyakrylramme i ét stykke
- Ergonomiske funktioner til at forbedre arbejdsgangen
- Lavt, kompakt design til små laboratorier
Tekniske data
Ingen ventilationsblæser | |
Medier | |
230 V |
640 x 900 x 1350 mm | |
GB stik | |
115 kg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Köttermann Apotek Stinkskab med Medier > Apotek Stinkskab med Medier; Konfigurationsmuligheder: Ingen ventilationsblæser; Elektriske krav: Stik type GB (UK)
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion