Få mere at vide
Köttermann Apotek Stinkskab med Medier
Konfigurationsmuligheder:
Ingen ventilationsblæser
Ventilationsblæser
Stiktype:
GB stik
Schuko stik
Stik type D (gammel britisk stik)
Beskrivelse
- Til sikkert arbejde med støvdannende præparater og flygtige kemikalier
- Langtidsholdbar stålkonstruktion med polyakrylramme i ét stykke
- Ergonomiske funktioner til at forbedre arbejdsgangen
- Lavt, kompakt design til små laboratorier
Tekniske data
Tekniske data
| Konfigurationsmuligheder | Ventilationsblæser |
| Dimensioner (L x B x H) | 640 x 900 x 1350 mm |
| Inkluderer | Medier |
| Stiktype | GB stik |
| Spænding | 230 V |
| Vægt (metrisk) | 115 kg |