Få mere at vide
Farmaceutisk blanding 327 200 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315190
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315190 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30315190 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000327ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gemfibrozil∣Ibuprofen∣Naproxen∣Triclosan
CAS 25812-30-0, 15687-27-1, 22204-53-1, 3380-34-5
Analyt- eller komponentnavne Gemfibrozil∣Ibuprofen∣Naproxen∣Triclosan
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Gemfibrozil 200 μg/mL∣Ibuprofen 200 μg/mL∣Naproxen 200 μg/mL∣Triclosan 200 μg/mL