Få mere at vide
Farmaceutisk blanding 326 200 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326533
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326533 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326533 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000326ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caffeine∣Carbamazepine∣Ciprofloxacin Hydrochloride∣Erythromycin A∣Fluoxetine Hydrochloride∣Paracetamol∣Sulfamethoxazole∣Trimethoprim
CAS 58-08-2, 298-46-4, 93107-08-5, 114-07-8, 56296-78-7, 103-90-2
Analyt- eller komponentnavne Caffeine∣Carbamazepine∣Ciprofloxacin Hydrochloride∣Erythromycin A∣Fluoxetine Hydrochloride∣Paracetamol∣Sulfamethoxazole∣Trimethoprim
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Caffeine 200 μg/mL∣Carbamazepine 200 μg/mL∣Ciprofloxacin Hydrochloride 200 μg/mL∣Erythromycin A 200 μg/mL∣Fluoxetine Hydrochloride 200 μg/mL∣Paracetamol 200 μg/mL∣Sulfamethoxazole 200 μg/mL∣Trimethoprim 200 μg/mL