Få mere at vide
Applied Biosystems™ Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System, 96-brønd, 0,1 ml
Artikelnummer. 31370058 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Ekstern computer:
Bærbar
Desktop
Ikke inkluderet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ekstern computer
31370058 Desktop
31369670 Ikke inkluderet
31369897 Bærbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31370058 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A40006426
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Pharmaceutical Analytics QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR-systemet er designet til brugere, der har brug for overlegen ydeevne og sikkerhedsmuligheder i et innovativt realtids PCR-system.
Applied Biosystems Pharmaceutical Analytics QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR-systemet bruges sammen med specialiserede prøveforberedelses- og kvantificeringskits for værtscelleprotein, værtscelle-DNA og Protein A-urenhedstest af biologiske produkter produceret i cellekultur.
Systemet tilføjer innovative smarte funktioner til realtids PCR (qPCR) arbejdsgangen, alt sammen på et kompakt areal. Med ansigtsgodkendelse, Smart Help, multiplex-funktionalitet, motoriserede udskiftelige blokke, intuitiv software, automatiseringsmuligheder og stor kapacitiv touchskærmsgrænseflade QuantStudio tilbyder 7 Pro-systemet enestående reproducerbarhed med minimal forskel fra brønd til brønd og instrument. Designet til ultimativ brugervenlighed tilbyder systemet høj kvalitet, høj gennemstrømning, fremragende pålidelighed og en optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet.
Funktioner i Pharmaceutical Analytics QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR-systemet inkluderer:
  • Valideret til brug med AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v4.0
  • Integreret arbejdsgang til test af urenheder og forurenende stoffer under biofarmaceutisk produktion ved brug af SEQ-familien af realtids PCR-analyser, herunder MycoSEQ, resDNASEQ, og ProteinSEQ analyser
  • Indbyggede softwarefunktioner til at understøtte overholdelse af 21 CFR Part 11-retningslinjerne
  • Tryghed med Smart Help og Smart Remote Support; kontakt teknisk support direkte fra touchskærmen
  • Anvendelsesalsidighed med let udskiftelige blokke og fire forskellige bloktyper
  • Øget produktivitet med automatiseringskompatibilitet til 24/7 drift
  • Fjernovervågning af kørselsstatus ved hjælp af Instrument Connect overvågningsappen
  • Design- og analysesoftware, der er kompatibel med PC og operativsystemer Mac
Lægemiddelanalyse realtids PCR-applikationer
Når det bruges med AccuSEQ realtids PCR-detektionssoftware og SEQ analytiske testprøver, anvender Pharmaceutical Analytics QuantStudio 7 Pro-systemet hurtige og meget følsomme molekylære metoder til effektivt at opdage urenheder, identificere forurenende stoffer og kvantificere titer på tværs af forskellige anvendelser.
Tryghed med Smart-service
Minimer nedetid med premium-servicetilbud til QuantStudio 7 Pro-systemet. Smart Help giver brugerne mulighed for at kontakte teknisk support direkte fra touchskærmen uden at skulle downloade filer eller bruge tid på telefonen. Erfarne teknikere vil analysere anmodningen og svare efter brugerens præferencer (telefon eller e-mail) og løse problemet så hurtigt som muligt.
Smart Remote Support er et immersivt samarbejdsværktøj, der gør det muligt for kunder hurtigt og effektivt at vise problemer til teknisk support for at få løst det, hvilket hjælper med at reducere nedetid på instrumenterne sammenlignet med reparation på stedet og minimerer behovet for besøg på stedet.
Forbind
Vores cloud-baserede Connect-platform giver forskere et sikkert sted at lagre, analysere og dele data. Applied Biosystems qPCR Analysis Modules i platformen er webbrowser-baserede softwareværktøjer, der er fleksible, hurtige og nemme at bruge. Disse softwareværktøjer understøtter en række analyser, herunder relativ kvantificering, standardkurve, højopløsnings smelte (HRM), genotypning og tilstedeværelse/fravær. De er kompatible med Mac PC samt de fleste Applied Biosystems instrumentfiltyper.
Formatfleksibilitet
QuantStudio 7 Pro-systemet understøtter udveksling af 96-brønd (0,2 ml), 96-brønd (0,1 ml), 384-brønd og TaqMan array card (TAC) blokke. Systemet leveres med én bloktype; andre bloktyper kan købes separat. Derudover er der en Orbitor Microplate Mover tilgængelig til dette system for at understøtte højkapacitetsarbejdsgange.
Opnå mere, hurtigere
Kør hundredvis af realtids PCR-reaktioner uden besvær ved hjælp af TaqMan Array 384-brønds mikrofluidiske kort. Og når det QuantStudio integreres med Orbitor Microplate Mover (tilgængeligt separat), maksimerer 7 Pro-systemet din gennemstrømningskapacitet.
Høj applikationsalsidighed
Enkle arbejdsgange, pålidelige analyser og reagenser, flere formater og intuitiv software er tilgængelige til en bred vifte af anvendelser, herunder genekspression, genetisk variation og genregulering.
Resultater, du kan stole på
Forbedret brønd-til-brønd og instrument-til-instrument datanøjagtighed opnås med systemet OptiFlex , som har seks afkoblede excitations- og emissionsfilterkanaler med 21 filterkombinationer for maksimal multiplexing og kemisk fleksibilitet.
Analyse af følsomme data
Detekter ændringer i målmængden så små som 1,5 gange i single-plex-reaktioner og opnår 10 logaritmer af lineært dynamisk område.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Blokformat Udskiftelig
Dimensioner 54.7 x 33.8 x 52.5 cm (H x W x D)
Volumen 96-brønd, 0,1 ml
Ekstern computer Desktop
Spænding 100/240 V ±10%
Display Type 12 tommer Berøringsskærm i farver
Produkttype qPCR-system
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kommunikation Thermo Fisher Connect Platform, USB, LAN eller WiFi
Mængde 1 system
Vægt 38 kg
Blokkonfigurationer 96-brønd, 6-Zone VeriFlex Block
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.