Få mere at vide
Applied Biosystems™ Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System, 96-brønn, 0,1 ml, bærbar computer
Artikelnummer. 30275001 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 system
Artikelnummer. Mængde
30275001 1 system
1 options
Artikelnummer. 30275001 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A31671
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
The Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System paired with Pharmaceutical Analytics AccuSEQ v3.1 is designed for users who need superior performance and security options in a real-time PCR system that is affordable and easy to use.
5 Applied Biosystems™ QuantStudio™ Real-Time PCR System sammen med Pharmaceutical Analytics AccuSEQ v3.1 er designet til brugere, der har brug for overlegen ydeevne og sikkerhedsmuligheder i et realtids PCR-system, der er overkommeligt og nemt at bruge. Det QuantStudio 5 farmaceutiske analysesystem anvendes sammen med specialiserede prøveforberedelses- og kvantifikationssæt for værtscelleprotein, værtscelle-DNA og Protein A-urenhedstest af biologiske produkter produceret i cellekultur. 5-systemet QuantStudio tilbyder også de indbyggede softwarefunktioner som elektronisk arkivsikkerhed og forebyggelse af uautoriseret instrumentadgang for at hjælpe med overholdelse af 21 CFR Part 11.
Funktioner ved QuantStudio 5-systemet med 96-brøndsblok inkluderer:
  • Valideret til brug med AccuSEQ softwareversion 3.1
  • Integreret arbejdsgang til test af urenheder og forurenende stoffer under biofarmaceutisk produktion ved brug af SEQ-familien af realtids PCR-analyser, herunder MycoSEQ, resDNASEQ, og ProteinSEQ analyser
  • Brugerkontostyring for større kontrol over eksperimentdata
  • Indbyggede softwarefunktioner til at understøtte overholdelse af 21 CFR Part 11-retningslinjerne
  • Forenklet instrumentsoftware med interaktiv touchskærm for større brugervenlighed
  • 96-brønd 0,1 ml format
Let at bruge
5 QuantStudio Real-Time PCR-systemet er kompakt i formen, fabrikskalibreret og leveres i brugervenlig emballage for at muliggøre hurtig og enkel installation til øjeblikkelig brug. Den interaktive touchskærm giver en moderne brugervenlighedsoplevelse, og AccuSEQ Software v3.1 protokolskabelonerne gør det muligt for brugere på alle erfaringsniveauer hurtigt at sætte og starte en gennemspilning.
Valideret med AccuSEQ Software v3.1
  • Fuld SAE-arbejdsgang dækning med compliance-tjenester for at hjælpe kunden med regulatoriske krav
  • Tilgængelige compliance-tjenester, herunder CSV, IQ/OQ/PV
  • Valideret på det nyeste 2019 WIN10 IOT-operativsystem
  • Inkluderer de seneste sikkerhedsopdateringer, ikke-tvungne automatiske opdateringer
Total kontrol
Med indbyggede softwarefunktioner, der understøtter overholdelse af 21 CFR Part 11-retningslinjer, brugerkontostyring, låst arbejdsgang og pausefunktioner, giver 5-systemet QuantStudio brugerne større kontrol over eksperimentdata.
Multiplex-performanceresultater, du kan stole på
Forbedret datanøjagtighed fra brønd til brønd og instrument til instrument opnås med OptiFlex teknologi. I 96-brøndssystemet har denne teknologi 6 afkoblede excitations- og emissionsfilterkanaler, i alt 21 filterkombinationer med hvid LED.
Analyse af følsomme data
Detekter ændringer i målmængden så små som 1,5 gange i single-plex-reaktioner og opnår 10 logaritmer af lineært dynamisk område.
Høj applikationsalsidighed
Enkle og optimerede protokoller, pålidelige analyser og reagenser samt intuitiv software er tilgængelige til en bred vifte af anvendelser, herunder genekspression, genetisk variation, genregulering og mere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Blokformat Ikke-udskiftelige
Format 96-brønds plade
Indhold og opbevaring QuantStudio 5 realtids PCR-system, 0,1 ml, 96-brønd, bærbar
Display Type Berøringsskærm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 1 system
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.