Få mere at vide
Applied Biosystems™ Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System, 384-brønd, bærbar computer
Artikelnummer. 30276689 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 system
Artikelnummer. Mængde
30276689 1 system
1 options
Artikelnummer. 30276689 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A31677
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
5 Applied Biosystems™ QuantStudio™ Real-Time PCR System for Pharmaceutical Analytics er designet til brugere, der har brug for overlegen ydeevne, maksimal farvealsidighed og sikkerhedsmuligheder i et realtids PCR-system, der er overkommeligt og nemt at bruge.
5 Applied Biosystems™ QuantStudio™ Real-Time PCR System for Pharmaceutical er Analytics designet til brugere, der har brug for overlegen ydeevne, maksimal farvealsidighed og sikkerhedsmuligheder i et realtids PCR-system, der er overkommeligt og nemt at bruge. 5 QuantStudio farmaceutiske analysesystem bruges sammen med specialiserede prøveforberedelses- og kvantitativsæt til værtscelleprotein, værtscelle-DNA og Protein A urenhedstest af biologiske produkter produceret i cellekultur. Den optimerede Design and Analysis-software er ideel for både førstegangsbrugere og erfarne brugere. Når det er forbundet til Thermo Fisher Cloud, giver 5-systemet QuantStudio adgang til dine data, hvor og hvornår du ønsker. Ved brug af gennemprøvet OptiFlex™ teknologi (med 5 kanaler og hvid LED) muliggør 5 QuantStudio 384-brønd-systemet forbedret datanøjagtighed og følsomhed for en bred vifte af genomiske anvendelser. 5-systemet QuantStudio tilbyder også de indbyggede softwarefunktioner som elektronisk arkivsikkerhed og forebyggelse af uautoriseret instrumentadgang for at hjælpe med overholdelse af 21 CFR Part 11. For validerede applikationsløsninger, se venligst Kat. Nr. A31672.
Funktioner ved QuantStudio 5-systemet med 384-brøndsblok inkluderer:
  • Gennemprøvet OptiFlex teknologi (5 kanaler/21 filterkombinationer med hvid LED) for pålidelige resultater
  • Brugerkontostyring, låst arbejdsgang og pausefunktioner for større kontrol over eksperimentdata
  • Indbyggede softwarefunktioner til at understøtte overholdelse af 21 CFR Part 11-retningslinjerne
  • Sikker cloud-baseret software giver øget tilgængelighed og lagringsmuligheder
  • Forenklet instrumentsoftware med interaktiv touchskærm for større brugervenlighed
  • 384-brønd-format
Thermo Fisher Cloud
Thermo Fisher Cloud giver forskere et sikkert sted at lagre, analysere og dele data. Upload data fra instrumentet eller upload dine egne filer fra hvor som helst, hvor du har webadgang. Applied Biosystems qPCR Analysemoduler inden for Thermo Fisher Cloud er webbrowserbaserede softwareværktøjer, der er fleksible, hurtige og nemme at bruge.
Let at bruge
5 QuantStudio Real-Time PCR-systemet er kompakt i formen, fabrikskalibreret og leveres i brugervenlig emballage for at muliggøre hurtig og enkel installation til øjeblikkelig brug. Den interaktive touchskærm giver en moderne brugervenlighedsoplevelse, og den forenklede instrumentsoftware/forudoptimerede protokolskabeloner gør det muligt for brugere på alle erfaringsniveauer hurtigt at opsætte og starte en kørsel.
Design- og analysesoftwaremuligheder:
Mulighed 1: QuantStudio Design og analyse cloud-software
  • Understøtter webbrowser-baseret systemkonfiguration med PC eller MAC
  • Strømlinet software for forbedret brugervenlighed og responstid
  • Muliggør sikker adgang til dine data, når og hvor du vil, via skyen
  • Ingen software at installere, ingen licenser og ingen versioner at opdatere
Mulighed 2: QuantStudio Design og Analyse desktop-software
  • Understøtter traditionel co-loceret computersystemkonfiguration på Windows™ 10 IOT OS
  • Strømlinet software for forbedret brugervenlighed og responstid
  • Ingen licenser til køb
Total kontrol
Med indbyggede softwarefunktioner, der understøtter overholdelse af 21 CFR Part 11-retningslinjer, brugerkontostyring, låst arbejdsgang og pausefunktioner, giver 5-systemet QuantStudio brugerne større kontrol over eksperimentdata.
Multiplex-performanceresultater, du kan stole på
Forbedret brønd-til-brønd og instrument-til-instrument datanøjagtighed opnås med OptiFlex teknologi. I 384-brønd-systemet har denne teknologi 5 farveexcitations- og emissionsfilterkanaler, i alt 21 filterkombinationer med hvid LED.
Analyse af følsomme data
Detekter ændringer i målmængden så små som 1,5 gange i single-plex-reaktioner og opnår 10 logaritmer af lineært dynamisk område.
Høj applikationsalsidighed
Enkle og optimerede protokoller, pålidelige analyser og reagenser samt intuitiv software er tilgængelige til en bred vifte af anvendelser, herunder genekspression, genetisk variation, genregulering og mere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Blokformat Ikke-udskiftelige
Format 384-brøndpladen
Indhold og opbevaring QuantStudio 5 Real Time PCR-system, 384-brønd, bærbar
Display Type Berøringsskærm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 1 system
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.