Beskrivelse
Disse er erstatningsspidskamme til Pharmaceutical Analytics KingFisher™ Flex 96 PCR Head Magnetic Particle Processor og MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor med PCR-hoved.
Optimer ydeevnen ved hjælp af MagMax/KingFisher-systemforbrugsvarer, der er designet specifikt til brug med disse instrumenter. MagMax/KingFisher-instrumenter anvender engangsplast lavet af polypropylen. Plastspidskamme—og mikroplader—er ideelle til magnetisk partikelbehandling på grund af deres lave binding for biomolekyler. Det specielle design muliggør fremragende genvinding af magnetiske perler.
Indeholder firs (80) stykker dobbeltpakket i ti (10) papkasser pakket i én (1) papkasse.
Specifica
Specifica
| Format | 96-brøndsplade |
| Volumen | 96 prøver |
| Indhold og opbevaring | Indeholder firs (80) stykker dobbeltpakket i ti (10) papkasser pakket i én (1) papkasse. |
| Produktlinje | MagMAX |
| Mængde | 80 kamme |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.