Få mere at vide
Pharma KingFisher™ Flex Magnetic Head for 96 Deep-Well Plate
Artikelnummer. 30485094 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 hoved
Artikelnummer. Mængde
30485094 1 hoved
1 options
Artikelnummer. 30485094 Leverandør ABI Applied Biosystems Leverandørnr. A31542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37000.00 DKK
    35790.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1210.00 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Magnetic head for the Pharma KingFisher Flex Deep-Well Head Magnetic Particle Processor.
Magnetic head for the Pharma KingFisher™ Flex Deep-Well Head Magnetic Particle Processor.
This magnetic head can serve as a replacement head for the 96 deep-well format system. Includes one magnetic head.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje KingFisher™ Flex
Mængde 1 hoved