Beskrivelse
Deep-well-konfigurationen adskiller sig fra standardkonfigurationen ved, at mængden af sampleinput er fra 100 til 1.000 μl pr. brønd sammenlignet med 20.200 – μl for standardkonfigurationen.
Optimer ydeevnen ved hjælp af KingFisher Flex systemforbrugsvarer, der er designet specifikt til brug med disse instrumenter. KingFisher Flex Engangsplast (spidskamme og mikroplader) er lavet af polypropylen og er ideelle til magnetisk partikelbehandling på grund af deres lave bindingsaffinitet for biomolekyler. Deres særlige design muliggør fremragende genvinding af magnetiske perler.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Indhold og opbevaring | 50 dyb-brøndplader med 96 brønd |
| Emballage | 50 plader |
| Produktlinje | KingFisher Flex |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher™ Flex |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Mængde | 50 plader |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.