Få mere at vide
Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Tæl præcisionsstørrelsesstandarder
Shop alle Thermo Scientific produkterBeschreibung
Dokumenter reproducerbarheden af en partikeltæller ved at tillade en kontinuerlig registrering af dens ydeevne med Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Count Precision Size Standards, klar til brug præcisionsstandarder designet til regelmæssig brug i væskepartikeltællere til USP < 788> og< 789> verifikation. Data dokumenteres til interne eller kundeaudits ved hjælp af en NIST™ -sporbar mikrosfæresuspension med en kendt koncentration.
Funktioner:
- Indeholder NIST™ -sporbare størrelsesstandarder med et målt partikelantal
- Udviklet til producenter af parenterale lægemidler og oftalmiske løsninger, der søger midlertidig verifikation af USP < 788> og< 789> verifikation (partikler i injektioner og partikler i opthalmiske opløsninger)
- Partikeldiametre kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology
- Udarbejdet med de samme krævende procedurer som USP Count Reference Standard, der leverer proceskontroldata til partikeltællingskonsistens og verifikation af størrelseskalibrering
Spezifikation
Spezifikation
| Tilsætningsstof | Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet |
| Koncentration | 3800 partikler/ml± 15 % |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Indhold | Polystyren mikrosfærer i vand |
| Oversigt | Anvendes af producenter af parenterale lægemidler og oftalmiske opløsninger, der søger midlertidig verifikation af USP < 788> og< 789> . |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | USP Verifikation |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Tæl kontrolpartikler |
| Inkluderer | Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.