Få mere at vide
Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Tæl præcisionsstørrelsesstandarder
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Dokumenter reproducerbarheden af en partikeltæller ved at tillade en kontinuerlig registrering af dens ydeevne med Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Count Precision Size Standards, klar til brug præcisionsstandarder designet til regelmæssig brug i væskepartikeltællere til USP < 788> og< 789> verifikation. Data dokumenteres til interne eller kundeaudits ved hjælp af en NIST™ -sporbar mikrosfæresuspension med en kendt koncentration.
Funktioner:
- Indeholder NIST™ -sporbare størrelsesstandarder med et målt partikelantal
- Udviklet til producenter af parenterale lægemidler og oftalmiske løsninger, der søger midlertidig verifikation af USP < 788> og< 789> verifikation (partikler i injektioner og partikler i opthalmiske opløsninger)
- Partikeldiametre kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology
- Udarbejdet med de samme krævende procedurer som USP Count Reference Standard, der leverer proceskontroldata til partikeltællingskonsistens og verifikation af størrelseskalibrering
Spécification
Spécification
| Tilsætningsstof | Indeholder spor af overfladeaktivt stof |
| Koncentration | 3800 partikler/ml± 15 % |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, opbevares 2 på køl° til 8°C produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Indhold | Polystyren mikrosfærer i vand |
| Oversigt | Anvendes af producenter af parenterale lægemidler og oftalmiske opløsninger, der søger midlertidig verifikation af USP < 788> og< 789> . |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | USP Verifikation |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Tæl kontrolpartikler |
| Inkluderer | Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.