Få mere at vide
Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Tæl præcisionsstørrelsesstandarder
Artikelnummer. 11533293 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
15μ m
15,0± 0,2μ m
Mængde:
20 x 25 ml flasker
6 x 25 ml flasker
Pakningsstørrelse:
150ml
Hver
Pakke med 20
Pakke med 6
Artikelnummer. 11533293
Brand: Thermo Scientific™ CSPK
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dokumenter reproducerbarheden af en partikeltæller ved at tillade en kontinuerlig registrering af dens ydeevne.
Dokumenter reproducerbarheden af en partikeltæller ved at tillade en kontinuerlig registrering af dens ydeevne med Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Count Precision Size Standards, klar til brug præcisionsstandarder designet til regelmæssig brug i væskepartikeltællere til USP < 788> og< 789> verifikation. Data dokumenteres til interne eller kundeaudits ved hjælp af en NIST™ -sporbar mikrosfæresuspension med en kendt koncentration.
Funktioner:
  • Indeholder NIST™ -sporbare størrelsesstandarder med et målt partikelantal
  • Udviklet til producenter af parenterale lægemidler og oftalmiske løsninger, der søger midlertidig verifikation af USP < 788> og< 789> verifikation (partikler i injektioner og partikler i opthalmiske opløsninger)
  • Partikeldiametre kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology
  • Udarbejdet med de samme krævende procedurer som USP Count Reference Standard, der leverer proceskontroldata til partikeltællingskonsistens og verifikation af størrelseskalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 3800 partikler/ml± 15 %
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Polystyren mikrosfærer i vand
Oversigt Anvendes af producenter af parenterale lægemidler og oftalmiske opløsninger, der søger midlertidig verifikation af USP < 788> og< 789> .
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) USP Verifikation
Materiale Polystyren
Produkttype Tæl kontrolpartikler
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1,05 g/cm 3
Mængde 6 x 25 ml flasker
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling <3%
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 12 måneder
Diameter (metrisk) 15,0± 0,2μ m