Få mere at vide
Pharacine (Polybutylene Terephthalate Cyclic Dimer), Mikromol™
Beskrivelse
Pharacine (Polybutylene Terephthalate Cyclic Dimer)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pharacine |
| CAS | 63440-93-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pharacine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24H24O8 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24O8/c25-21-17-5-7-19(8-6-17)23(27)31-15-3-4-16-32-24(28)20-11-9-18(10-12-20)22(26)30-14-2-1-13-29-21/h5-12H,1-4,13-16H2 |
| SMIL | O=C1OCCCCOC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)OCCCCOC(=O)c3ccc1cc3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.44 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |