missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phalloidine, TRC

Artikelnummer. 30412151
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412151 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412151 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2945232.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phalloidine
CAS 17466-45-4
Molekylær formel C35 H48 N8 O11 S
Mængde 2.5 mg
Synonym Cyclo[L-alanyl-D-threonyl-L-cysteinyl-(4S)-4-hydroxy-L-prolyl-L-alanyl-2-mercapto-L-tryptophyl-(4R)-4,5-dihydroxy-L-leucyl] Cyclic (3→6)-thioether, 18,9-(Iminoethaniminoethaniminoethaniminomethano)-17H-pyrrolo[1',2':5,6][1,5,8,11]thiatriazacyclopentadecino[15,14-b]indole Cyclic Peptide Derivative, NSC 523214
InChI formel InChI=1S/C35H48N8O11S/c1-15-27(47)38-22-10-20-19-7-5-6-8-21(19)41-33(20)55-13-24(34(53)43-12-18(46)9-25(43)31(51)37-15)40-32(52)26(17(3)45)42-28(48)16(2)36-30(50)23(39-29(22)49)11-35(4,54)14-44/h5-8,15-18,22-26,41,44-46,54H,9-14H2,1-4H3,(H,36,50)(H,37,51)(H,38,47)(H,39,49)(H,40,52)(H,42,48)/t15-,16-,17-,18-,22-,23-,24?,25-,26+,35+/m0/s1
SMIL C[C@H](O)[C@H]1NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C[C@@](C)(O)CO)NC(=O)[C@@H]2Cc3c(SC[C@H](NC1=O)C(=O)N4C[C@@H](O)C[C@H]4C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N2)[nH]c5ccccc35
Molekylvægt (g/mol) 788.87
Formel vægt 788.3163
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.