Få mere at vide
Invitrogen™ Phalloidin-mærkningsprober
Descrizione
Fluorescerende og biotinylerede phalloidiner er vandopløselige og binder til filamentøst actin (F-actin) med nanomolær affinitet, hvilket gør dem praktiske prober til mærkning, identifikation og kvantificering af F-actin i kryokonserverede vævssektioner, fikserede og permeabiliserede celler og cellefri eksperimenter. Phalloidin-konjugater binder på samme måde som actin fra forskellige arter, herunder planter og dyr, hvilket muliggør farvning af cytoskelettet i en lang række prøver.
Phalloidin er et bicyklisk peptid, der tilhører en familie af toksiner isoleret fra den dødelige Amanita phalloides-fluesvamp og som ofte bruges i billeddannelsesapplikationer til selektiv mærkning af F-actin. Fluorescensmærket phalloidin har flere fordele i forhold til antistoffer til aktinmærkning, herunder stort set identiske bindingsegenskaber med aktin fra forskellige plante- og dyrearter og lav ikke-specifik binding. Phalloidin binder F-actin med høj selektivitet, mens Alexa Fluor 488 giver grøn fluorescens med uovertruffen lysstyrke og fotostabilitet.
- Farver selektivt F-actin
- Fremragende fluorescensydelse
- Excitation/Emission: 495/518 nm
- Overlegen i forhold til antistoffarvning
- Optimal til fikserede og permeabiliserede prøver
Celleanalyse, cellestruktur, cytoskelet, visualisere, kvantificere F-actin i vævsafsnit, cellekulturer eller cellefri præparater.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Orange |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas med nok materiale til 300 enheder/objektglas. Opbevar kl≤– 20 °C efter modtagelse. Tør og beskyt mod lys. Ved opbevaring som anvist er produktet stabilt i mindst 1 år. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 555/565 nm |
| Farvetype | Alexa Fluor Plus 555 |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, flowcytometer, konfokalmikroskop, kompatibel med TRITC/RFP filtersæt |
| Mængde | 1 stk. |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Forsendelsestilstand | Kvalificeret til Ambient eller Wet Ice |
| Etikettype | Alexa Fluor-farvestoffer |
| Produkttype | Phalloidin |
| Mehr anzeigen |