Få mere at vide
Invitrogen™ Phalloidin-mærkningsprober
Descripción
Fluorescerende og biotinylerede phalloidiner er vandopløselige og binder til filamentøst actin (F-actin) med nanomolær affinitet, hvilket gør dem praktiske prober til mærkning, identifikation og kvantificering af F-actin i kryokonserverede vævssektioner, fikserede og permeabiliserede celler og cellefri eksperimenter. Phalloidin-konjugater binder på samme måde som actin fra forskellige arter, herunder planter og dyr, hvilket muliggør farvning af cytoskelettet i en lang række prøver.
En række phalloidinkonjugater til filamentøs (F-aktin) farvning er tilgængelige, herunder fluorescerende Alexa Fluor og Alexa Fluor Plus-phalloidiner, sammen med falloidiner konjugeret til klassiske fluorescerende farver som BODIPY fluorescein og rhodamin. Phalloidinfarvning er spektralt kompatibel med andre fluorescerende farvninger, der anvendes i cellulære analyser såsom GFP/RFP, Qdot nanokrystaller og andre Alexa Fluor konjugater og antistoffer. Biotin‐XX Phalloidin kan bruges til at visualisere aktinfilamenter via fluorescerende streptavidin-tags eller standard enzymmedierede avidin/streptavidin-teknikker som elektronmikroskopi. Umærket phalloidin er tilgængelig som kontrol til at blokere F-actin-farvning eller til at fremme polymerisation.
Phalloidinkonjugater binder til både store og små aktinfilamenter med lignende affinitet i en 1:1 støkiometri mellem phallotoksin- og aktinunderenheder. De binder ikke G-aktinmonomerer.
Alexa Fluor og Alexa Fluor Plus phalloidinkonjugater for F-aktinfarvning
Fluorescerende Alexa Fluor farvekonjugater af phalloidin er populære F-actin-farvninger, der tilbyder farvevalg på tværs af hele spektralspektret. Disse phalloidinkonjugater giver forskere fluorescerende prober, der er overlegne i lysstyrke og fotostabilitet sammenlignet med andre spektralt lignende konjugater.
Alexa Fluor Derudover bevarer Phalloidin-konjugater samme specificitet for aktin, men tilbyder 3-5 gange større følsomhed og lysstyrke sammenlignet med den tilsvarende Alexa Fluor Phalloidin-konjugate. Denne øgede lysstyrke er gavnlig for udfordrende F-actin-billeddannelse, såsom superopløsningsmikroskopimetoderne SIM og STORM, samt for pålidelig farvning af aktinspændingsfibre.
Egenskaber ved phalloidinprober
- Høj specificitet—binder selektivt til F-aktin, hvilket muliggør præcis mærkning af aktinfilamenter i faste celler og kryopreserverede væv
- Stærk affinitet—nanomolar bindingsaffinitet for F-actin, hvilket sikrer stabil og pålidelig aktinfarvning
- Omfattende fluorescerende konjugerede muligheder—over tyve konjugerede varianter af phalloidin
- Kompatibilitet med faste prøver—, typisk brugt med faste celler og væv, hvilket gør dem egnede til aktinfarvning i detaljerede strukturelle studier, immunofluorescensfarvning og IHC-applikationer
- Multiplexing-kapacitet—Den brede tilgængelighed af phalloidinkonjugater muliggør deres anvendelse i kombination med andre fluorescerende prober og antistoffer til multiplex-billeddannelse. Biotinyleret phalloidin kan anvendes i nedstrøms streptavidintrin.
- Kvantitativ analyse—kan bruges til kvantitativ analyse af F-actin-fordeling og -densitet i celler, hvilket hjælper med studiet af cytoskeletal dynamik. Det umærkede phalloidin kan titreres som en kontrol.
- Bejdsning er nem og hurtig at bejdse—
- Fremragende stabilitet—udviser god fotostabilitet, hvilket er essentielt for længerevarende billeddannelsessessioner og timelapse-studier
- Bred anvendelighed—anvendt til en række anvendelser, herunder studiet af cellemorfologi, motilitet og virkningerne af lægemidler på aktin-cytoskelettet
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Especificaciones
Especificaciones
| Farve | Far-red |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 flaske med nok materiale til 300 enheder/slides. Opbevar ved ≤-20 °C efter modtagelse. Tør og beskyt mod lys. Når produktet opbevares som anvist, er det stabilt i (mindst 1 år). |
| Excitationsbølgelængdeområde | 650/668 nm |
| Farvetype | Alexa Fluor Plus 647 |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, flowcytometer, konfokalmikroskop, kompatibelt Cy5 filtersæt |
| Mængde | 1 hv. |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Forsendelsestilstand | Kvalificeret til Ambient eller Vådis |
| Etikettype | Alexa Fluor-farvestoffer |
| Produkttype | Phalloidin |
| Mostrar más |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.