Få mere at vide
Invitrogen™ Phalloidin-mærkningsprober
Artikelnummer. 16316512
Farve:
Blå
Far-rød
Grøn
Gul
Ingen
Langt-rød
Nær-infrarød
Orange
Orange-rød
Rød
Rød-orange
Violet
Excitationsbølgelængdeområde:
346/442 nm
405/450 nm
495/518 nm
496/516 nm
496/520 nm
531/554 nm
540/565 nm
555/565 nm
556/570 nm
558/569 nm
578/600 nm
581/609 nm
591/608 nm
632/647 nm
633/647 nm
650/668 nm
663/690 nm
679/702 nm
758/784 nm
Ingen
Farvetype:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 633
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
BODIPY™
Biotin-XX
FITC (fluorescein)
Oregon Green™ 488
Phalloidin (umærket)
TRITC (Tetramethylrhodamin Isothiocyanat)
Texas Red™
Förpackningsstorlek:
1mg
300 enheder
5g
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16316512
Brand: Invitrogen™ A30105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Filamentøs aktin-sonde med høj affinitet (F-actin) konjugeret til lys, fotostabil, grøn-fluorescerende Alexa Fluor 488 farvestof
Fluorescerende og biotinylerede phalloidiner er vandopløselige og binder til filamentøst actin (F-actin) med nanomolær affinitet, hvilket gør dem praktiske prober til mærkning, identifikation og kvantificering af F-actin i kryokonserverede vævssektioner, fikserede og permeabiliserede celler og cellefri eksperimenter. Phalloidin-konjugater binder på samme måde som actin fra forskellige arter, herunder planter og dyr, hvilket muliggør farvning af cytoskelettet i en lang række prøver.
Phalloidin er et bicyklisk peptid, der tilhører en familie af toksiner isoleret fra den dødelige Amanita phalloides-fluesvamp og som ofte bruges i billeddannelsesapplikationer til selektiv mærkning af F-actin. Fluorescensmærket phalloidin har flere fordele i forhold til antistoffer til aktinmærkning, herunder stort set identiske bindingsegenskaber med aktin fra forskellige plante- og dyrearter og lav ikke-specifik binding. Phalloidin binder F-actin med høj selektivitet, mens Alexa Fluor 488 giver grøn fluorescens med uovertruffen lysstyrke og fotostabilitet.
  • Farver selektivt F-actin
  • Fremragende fluorescensydelse
  • Excitation/Emission: 495/518 nm
  • Overlegen i forhold til antistoffarvning
  • Optimal til fikserede og permeabiliserede prøver
Celleanalyse, cellestruktur, cytoskelet, visualisere, kvantificere F-actin i vævsafsnit, cellekulturer eller cellefri præparater.
Beställningsinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Farve Nær-infrarød
Indhold og opbevaring 1 hætteglas tilstrækkelig til 300 enheder/objektglas
Opbevares kl≤
-20 °C efter modtagelse af Desiccate, og beskyt mod lys. Ved opbevaring som anvist er produktet stabilt i mindst 1 år.
Excitationsbølgelængdeområde 758/784 nm
Farvetype Alexa Fluor™ Plus 750
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, flowcytometer, konfokalmikroskop, kompatibel Cy7 filter sæt
Mængde 1 hætteglas
Produktlinje Alexa Fluor™ Plus
Forsendelsestilstand Kvalificeret til Ambient eller Wet Ice
Etikettype Alexa Fluor-farvestoffer
Produkttype Phalloidin
Subcellulær lokalisering Actin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • AlexaFluor Plus 750 Phalloidin
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faroangivelser
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Skyddsangivelse
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: AlexaFluor Plus 750Phalloidin
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.