Få mere at vide
Invitrogen™ Phalloidin-mærkningsprober
Beskrivelse
Fluorescerende og biotinylerede phalloidiner er vandopløselige og binder til filamentøst actin (F-actin) med nanomolær affinitet, hvilket gør dem praktiske prober til mærkning, identifikation og kvantificering af F-actin i kryokonserverede vævssektioner, fikserede og permeabiliserede celler og cellefri eksperimenter. Phalloidin-konjugater binder på samme måde som actin fra forskellige arter, herunder planter og dyr, hvilket muliggør farvning af cytoskelettet i en lang række prøver.
Phalloidin er et bicyklisk peptid, der tilhører en familie af toksiner isoleret fra den dødelige Amanita phalloides-fluesvamp og som ofte bruges i billeddannelsesapplikationer til selektiv mærkning af F-actin. Fluorescensmærket phalloidin har flere fordele i forhold til antistoffer til aktinmærkning, herunder stort set identiske bindingsegenskaber med aktin fra forskellige plante- og dyrearter og lav ikke-specifik binding. Phalloidin binder F-actin med høj selektivitet, mens Alexa Fluor 488 giver grøn fluorescens med uovertruffen lysstyrke og fotostabilitet.
- Farver selektivt F-actin
- Fremragende fluorescensydelse
- Excitation/Emission: 495/518 nm
- Overlegen i forhold til antistoffarvning
- Optimal til fikserede og permeabiliserede prøver
Celleanalyse, cellestruktur, cytoskelet, visualisere, kvantificere F-actin i vævsafsnit, cellekulturer eller cellefri præparater.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 496/520 nm |
| Farvetype | Oregon Green™ 488 |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, flowcytometer, konfokalmikroskop, kompatibel med FITC/GFP filtersæt |
| Mængde | 300 enheder |
| Produktlinje | Oregon Green |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |
| Produkttype | Phalloidin |
| Vis mere |