Få mere at vide
Invitrogen™ Phalloidin-mærkningsprober
Artikelnummer. 10656353
Farve:
Blå
Far-red
Grøn
Gul
Ingen
Langt-rød
Nær-infrarød
Orange
Orange-rød
Rød
Rød-orange
Violet
Excitationsbølgelængdeområde:
346/442 nm
405/450 nm
495/518 nm
496/516 nm
496/520 nm
531/554 nm
540/565 nm
555/565 nm
556/570 nm
558/569 nm
578/600 nm
581/609 nm
591/608 nm
632/647 nm
633/647 nm
650/668 nm
663/690 nm
679/702 nm
758/784 nm
Ingen
Farvetype:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 633
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
BODIPY™
Biotin-XX
FITC (fluorescein)
Oregon Green™ 488
Phalloidin (umærket)
TRITC (Tetramethylrhodamin Isothiocyanat)
Texas Red™
Pakningsstørrelse:
1mg
300 enheder
5g
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10656353
Brand: Invitrogen™ A22287
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Filamentøs aktin-sonde med høj affinitet (F-actin) konjugeret til lys, fotostabil, grøn-fluorescerende Alexa Fluor 488 farvestof
Fluorescerende og biotinylerede phalloidiner er vandopløselige og binder til filamentøst actin (F-actin) med nanomolær affinitet, hvilket gør dem praktiske prober til mærkning, identifikation og kvantificering af F-actin i kryokonserverede vævssektioner, fikserede og permeabiliserede celler og cellefri eksperimenter. Phalloidin-konjugater binder på samme måde som actin fra forskellige arter, herunder planter og dyr, hvilket muliggør farvning af cytoskelettet i en lang række prøver.
Phalloidin er et bicyklisk peptid, der tilhører en familie af toksiner isoleret fra den dødelige Amanita phalloides-fluesvamp og som ofte bruges i billeddannelsesapplikationer til selektiv mærkning af F-actin. Fluorescensmærket phalloidin har flere fordele i forhold til antistoffer til aktinmærkning, herunder stort set identiske bindingsegenskaber med aktin fra forskellige plante- og dyrearter og lav ikke-specifik binding. Phalloidin binder F-actin med høj selektivitet, mens Alexa Fluor 488 giver grøn fluorescens med uovertruffen lysstyrke og fotostabilitet.
  • Farver selektivt F-actin
  • Fremragende fluorescensydelse
  • Excitation/Emission: 495/518 nm
  • Overlegen i forhold til antistoffarvning
  • Optimal til fikserede og permeabiliserede prøver
Celleanalyse, cellestruktur, cytoskelet, visualisere, kvantificere F-actin i vævsafsnit, cellekulturer eller cellefri præparater.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Langt-rød
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 650/668 nm
Farvetype Alexa Fluor™ 647
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, flowcytometer, konfokalmikroskop, kompatibel Cy5 filter sæt
Mængde 300 enheder
Produktlinje Alexa Fluor
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Alexa Fluor-farvestoffer
Produkttype Phalloidin
Subcellulær lokalisering Actin, Cytoskelet
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ALEXA FLUOR 647 PHALLO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Alexa Fluor 647 Phalloidin