Få mere at vide
Invitrogen™ Phalloidin-mærkningsprober
Beskrivelse
Fluorescerende og biotinylerede phalloidiner er vandopløselige og binder til filamentøst actin (F-actin) med nanomolær affinitet, hvilket gør dem praktiske prober til mærkning, identifikation og kvantificering af F-actin i kryokonserverede vævssektioner, fikserede og permeabiliserede celler og cellefri eksperimenter. Phalloidin-konjugater binder på samme måde som actin fra forskellige arter, herunder planter og dyr, hvilket muliggør farvning af cytoskelettet i en lang række prøver.
Phalloidin er et bicyklisk peptid, der tilhører en familie af toksiner isoleret fra den dødelige Amanita phalloides-fluesvamp og som ofte bruges i billeddannelsesapplikationer til selektiv mærkning af F-actin. Fluorescensmærket phalloidin har flere fordele i forhold til antistoffer til aktinmærkning, herunder stort set identiske bindingsegenskaber med aktin fra forskellige plante- og dyrearter og lav ikke-specifik binding. Phalloidin binder F-actin med høj selektivitet, mens Alexa Fluor 488 giver grøn fluorescens med uovertruffen lysstyrke og fotostabilitet.
- Farver selektivt F-actin
- Fremragende fluorescensydelse
- Excitation/Emission: 495/518 nm
- Overlegen i forhold til antistoffarvning
- Optimal til fikserede og permeabiliserede prøver
Celleanalyse, cellestruktur, cytoskelet, visualisere, kvantificere F-actin i vævsafsnit, cellekulturer eller cellefri præparater.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 555/565 nm |
| Farvetype | Alexa Fluor™ 555 |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, flowcytometer, konfokalmikroskop, kompatibel med TRITC/RFP filtersæt |
| Mængde | 300 enheder |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Alexa Fluor-farvestoffer |
| Produkttype | Phalloidin |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Alexa Fluor 555 phalloidin
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Alexa Fluor 555 Phalloidin