Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Phalloidin eFluor™ 520
Beskrivelse
Phalloidin er et peptidtoksin isoleret fra Amanita phalloides-svampen. Phalloidin binder selektivt F-actin og fungerer ved at stabilisere actinpolymerer ved at hæmme dissociationen af actinmonomerer fra filamentenderne. Fordi F-actin-polymerer udgør cytoskelettet af næsten alle eukaryote celler, kan phalloidin-konjugater være nyttige prober til at visualisere strukturen af levende eller fikserede celler ved hjælp af mikroskopi. Phalloidin eFluor 520 kan bruges til at mærke celler af flere arter. Dens exitation og emission svarer til Alexa Fluor 488 og FITC.
Phalloidin eFluor 520 leveres som en frossen væske. For at klargøre 1000X stamopløsningen, optø hætteglasset, tilsæt μ30 L højkvalitets vandfrit DMSO, bland og centrifugering kortvarigt. Den resulterende opløsning (phalloidin DMSO-stamopløsning) bør alikvoteres, beskyttes mod lys og fugt og opbevares ved -20 °C. For at forberede en 1X arbejdsopløsning af phalloidinkonjugat, tilsæt μ1 L 1000X phalloidin DMSO-stamopløsning til 1mL PBS indeholdende 1% BSA.
Tekniske data
Tekniske data
| Excitationsbølgelængdeområde | 488/520 |
| Farvetype | eFluor 520 |
| Antal prøver | 300 prøver |
| Mængde | 300 prøver |
| Produktlinje | eBioscience |
| Etikettype | eFluor |
| Produkttype | Phalloidin |
| Subcellulær lokalisering | Cytoskelet |