Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Wipes DASR
Artikelnummer. p-200000172
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 17840265
Brand: Christeyns™ 460372
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Can be used for the rapid disinfection of small furniture, trolleys, exterior surfaces of non-invasive medical devices, and small surfaces close to the patient.
  • Can be used without rinsing on surfaces that may be in direct contact with foodstuffs (table, work surface, trays, meal trolleys, slicers, choppers, knives, etc.)
  • Can also be used on toys for complete disinfection
  • Will not leave marks on surfaces
  • Ready-to-use
  • Broad disinfection spectrum
  • Ecocertified impregnation product
  • Food contact compatible
Tekniske data
Produkttype Disinfectant Wipe
Længde (engelsk) 6.7 in.
Længde (metrisk) 17 cm
Bredde (engelsk) 4.7 in.
Bredde (metrisk) 12 cm
Materiale Plastic
Farve Hvid
Emballagemængde 200 Wipes/Pk., 10 Pk./Cs.
Produktidentifikator
  • X2000 PHAGOWIPES DASR (10X200)
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, Quaternaryammonium compounds,propan-2-ol