Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Wipes DASR
Artikelnummer. 17840265
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17840265 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17840265 Leverandør Christeyns™ Leverandørnr. 460372
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Can be used for the rapid disinfection of small furniture, trolleys, exterior surfaces of non-invasive medical devices, and small surfaces close to the patient.
  • Can be used without rinsing on surfaces that may be in direct contact with foodstuffs (table, work surface, trays, meal trolleys, slicers, choppers, knives, etc.)
  • Can also be used on toys for complete disinfection
  • Will not leave marks on surfaces
  • Ready-to-use
  • Broad disinfection spectrum
  • Ecocertified impregnation product
  • Food contact compatible
Tekniske data
Produkttype Disinfectant Wipe
Længde (engelsk) 6.7 in.
Længde (metrisk) 17 cm
Bredde (engelsk) 4.7 in.
Bredde (metrisk) 12 cm
Materiale Plastic
Farve Hvid
Emballagemængde 200 Wipes/Pk., 10 Pk./Cs.
Produktidentifikator
  • X2000 PHAGOWIPES DASR (10X200)
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Quaternaryammonium compounds,propan-2-ol