Få mere at vide
Christeyns™ Phago'Wash AP
Beskrivelse
- Anvendes til forvask for at fjerne proteinrester, blod og syreopløselige salte
- Fosforsyre tillader rensning af kalkaflejringer og især urinsten, som er svær at fjerne
- Hurtigtørrende
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Syret rengøringsmiddel |
| Farvekodet | Nej |
| Form | Klar væske |
| pH | 1.08 til 2.02 |
| Produktlinje | Cleanware |
| Duft | Oparfumeret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Format | Kan |
| Volumen (metrisk) | 10 l |